489247
Ethane-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2-Pentadeuterioethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Tensione di vapore
37.95 atm ( 21.1 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Temp. autoaccensione
881 °F
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D3
OTMSDBZUPAUEDD-KPAILUHGSA-N
Confezionamento
Prodotti consigliati
Regolatore
Valvola di controllo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)