Documenti fondamentali
486604
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
DL-Mevalonic-2-13C lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to