481521
Hexaamminecobalt(III) chloride
99%
Sinonimo/i:
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Densità
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Rhenium (VII) compounds as inorganic precursors for the synthesis of organic reaction catalysts: Investigates the potential of Hexaamminecobalt(III) chloride as a replacement for commercial products in catalyzing organic reactions, highlighting its role in synthetic chemistry (K Leszczyńska-Sejda et al., 2019).
- In situ formation of a molecular cobalt (iii)/AgCl photocatalyst for visible-light water oxidation: Discusses the synthesis and application of Hexaamminecobalt(III) chloride in forming a novel photocatalyst for water oxidation, a critical process in solar energy utilization (H Mogi et al., 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?