476420
Dimethyl allylmalonate
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
207 °C/771 mmHg (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Dimethyl allylmalonate may be used in the preparation of:
- terminal alkyl silane
- diallyl malonates
- bromosulfoxide
- dimethyl-2-allyl-2-{4-methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]deca-2,3-dienoyl}malonate
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 138-138 (2014)
Tandem cyclization/hydrosilylation of functionalized 1, 6-dienes catalyzed by a cationic palladium complex.
Journal of the American Chemical Society, 120(15), 3805-3806 (1998)
The study of intramolecular free radical cyclizations of a-sulfonyl and a-sulfinyl radicals.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6047-6050 (1990)
Synthesis of substituted cyclopentenes from the Baylis-Hillman adducts via ring-closing metathesis reaction.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(8), 1280-1282 (2004)