Documenti fondamentali
47594
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ala-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methyl-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.36
Beilstein:
4329998
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m0/s1
JOFHWKQIQLPZTC-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-β-Ala-OH ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47587
Fmoc-β-Ala-OH