Documenti fondamentali
47563
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Trt)-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-O-trityl-L-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H31NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
569.65
Beilstein:
5684859
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Attività ottica
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
200-210 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Boc-Ser(Bzl)-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
Boc-Ser-OMe 95%
Sigma-Aldrich
410489
Boc-Ser-OMe
Boc-Ser-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15500
Boc-Ser-OH
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we
Margherita Di Pisa et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(3), 1390-1399 (2015-01-15)
Celiac disease (CD) patients usually present high levels of circulating IgA antibodies directed to different antigens, in particular tissue transglutaminase (tTG), gliadin (Glia), and endomysium. A series of synthetic peptide constructs containing cross-linked tTG and Glia deamidated peptides have been