Key Documents
475203
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5Cl3Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Homo- and copolymerization reactions
  • Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
  • Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)