Documenti fondamentali
473901
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Sinonimo/i:
Natrium-ethansulfonat
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2SO3Na·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
248-256 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate is the hydrated sodium salt of ethanesulfonic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)