473235
N,N-Diethylhydroxylamine solution
85 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
85 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
P. eboll.
125-130 °C
Punto di fusione
−25 °C
Densità
0.902 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?