47317
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα,Nε-di-Fmoc-L-lysine
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C36H34N2O6/c39-34(40)33(38-36(42)44-22-32-29-17-7-3-13-25(29)26-14-4-8-18-30(26)32)19-9-10-20-37-35(41)43-21-31-27-15-5-1-11-23(27)24-12-2-6-16-28(24)31/h1-8,11-18,31-33H,9-10,19-22H2,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,40)/t33-/m0/s1
BMJRTKDVFXYEFS-XIFFEERXSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?