472670
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
320-322 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)
NVKWWNNJFKZNJO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CSNK2A1(1457)
Categorie correlate
Descrizione generale
- kynurenine aminotransferase II (KAT II) inhibitor, [(S)-(-)-9-(4-aminopiperazine-1-yl)-8-fluoro-3-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-4H-1-oxa-3a-aza-phenalene-5-carboxylic acid]
- fused-ring derivatives
- N-desmethyllevofloxacin
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)