Documenti fondamentali
470813
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Impurezze
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
  • In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.
  • In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.
  • In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
Vints I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)