Documenti fondamentali
470317
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenediylbisboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2,5-Thiophenediboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6B2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Thiophenediylbisboronic acid can be used:
  • As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
  • To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
  • To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction