Documenti fondamentali
470279
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.999% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
P. ebollizione
447 °C (lit.)
Punto di fusione
230-232 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.