Key Documents
466921
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-oxindole
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyloxindole, Ba 2777, NSC 97219
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
RSQUAQMIGSMNNE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent analogues of strigolactones as affectors of parasitic weed germination and fungal branching
  • Irreversible Nek2 Kinase Inhibitors
  • Anticancer agents
  • Antimalarial agents
  • Antitimor agents
  • Germination stimulants in plants
  • Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
  • Retinoic acid analogs
  • Potential anti-multiple sclerosis agents
  • Inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Expedient Stereoselective Synthesis of Spirocyclopropyl Oxindoles from Indolin-2-One/N-Protected Indolin-2-Ones and Bromonitroalkenes.
Roy S and Chen K.
J. Chin. Chem. Soc., 60(6), 597-604 (2013)