466689
Potassium tetraphenylborate
97%
Sinonimo/i:
Potassium tetrakis(phenyl)borate, Potassium tetraphenylboride
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.K/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
466689-5G | 4061832357867 |
466689-1G |