Documenti fondamentali
281034
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
99%
Sinonimo/i:
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.69
Beilstein:
3857215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
230-236 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
281034-1G
281034-5G4061833014004