466417
Poly(ethylene glycol) (12) tridecyl ether
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (12) tridecyl ether
About This Item
Formula condensata:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~12
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
>150 °C (lit.)
Indice di ossidrile
75‑85 mg KOH/g
Solubilità
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI
1S/C13H28O.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;3-1-2-4/h14H,2-13H2,1H3;3-4H,1-2H2
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Used to enhance conductivity of poly(3,4-ethyledioxythiopene)PEDOT:poly (styrene sulfonate)PSS, next generation transperant electrode materials for organic solar cells.It is also majorly used as a surfactant.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?