464007
(S)-(−)-3-Butyn-2-ol
97%
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −45°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
108-111 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?