Key Documents
462632
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
Beilstein:
1719086
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +7°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
142-144 °C (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)