Documenti fondamentali
460613
Sigma-Aldrich
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl sarcosinate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
137-141 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and anti-inflammatory activity of a series of N-substituted naproxen glycolamides: Nitric oxide-donor naproxen prodrugs.
Ranatunge RR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2589-2589 (2006)