Key Documents
456926
Sigma-Aldrich
1-Z-Piperazine
98%
Sinonimo/i:
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-Piperazine, Benzyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Beilstein:
179500
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dai Nozawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(6), 2375-2385 (2007-02-03)
In the present study, we found that a novel piperazine compound, 11a, showed a moderate affinity (IC(50)=333nM) for the MC4 receptor. We developed the new type of piperazine compounds and found that mono-piperazine 11b exhibited a high-affinity (IC(50)=40.3nM) for the
Synthesis of Macrocyclic, Triazine-Based Receptor Molecules.
Lowik DWPM and Lowe CR.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(15), 2825-2839 (2001)