Key Documents
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3