452130
Poly(methyl methacrylate), isotactic
>80% isotactic
Sinonimo/i:
Isotactic PMMA, Isotactic methyl methacrylate polymer, Isotactic poly(methyl methacrylate)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H18N3O8PS/c1-4-21-24(18,22-5-2)23-11(17)10(8-7-25-12(13)14-8)15-20-6-9(16)19-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14)/b15-10-
DOXUHDDTLHKPOE-GDNBJRDFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.