Documenti fondamentali
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
About This Item
Formula condensata:
LiBr · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.85 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
162-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.