Documenti fondamentali
451053
Sigma-Aldrich
Bis(dichlorophosphino)methane
95%
Sinonimo/i:
Methylenebis(dichlorophosphine), Methylenebis(phosphonous dichloride)
About This Item
Formula condensata:
Cl2PCH2PCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.5940 (lit.)
Densità
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ClP(Cl)CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl4P2/c2-6(3)1-7(4)5/h1H2
OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)