Key Documents
450170
Sigma-Aldrich
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Formula condensata:
Ba(OH)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.34 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Composizione
Degree of hydration, ~8
Impurezze
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
78 °C (lit.)
Densità
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)