449679
Barium isopropoxide
powder, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium diisopropoxide, Barium isopropoxide, Diisopropoxybarium
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?