448575
(−)-Guaiol
97%
Sinonimo/i:
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ene-3-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −28°, c = 4 in ethanol
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)