Documenti fondamentali
443875
Sigma-Aldrich
Holmium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Holmium perchlorate (Ho(ClO4 )3 ), Holmium triperchlorate
About This Item
Formula condensata:
Ho(ClO4)3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
1.57 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Holmium (III) perchlorate is a yellow solution widely used to verify the wavelength scale of UV/visible spectrophotometers with sharp absorption peaks at 200-900 nm.
Applicazioni
Holmium(III) perchlorate solution can be used:
  • As a precursor to synthesize Holmium(III) complex nanoparticles.
  • To study the stability of holmium oxide for the establishment of wavelength standards for spectrophotometer.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3