Documenti fondamentali
441678
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
IC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
195-197 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Aerobic oxidative coupling with arenes
  • Coupling with acetals
  • Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
  • Boron-Heck arylation with alkenes
  • N-arylation
  • Heck reactions with electrophilic alkenes
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)