Documenti fondamentali
499501
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
  • Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
  • Homocoupling of arylboronic acids
  • Synthesis of borondipyrromethene hybrids
  • Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)