441252
D-Pinitol
95%
Sinonimo/i:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
Punto di fusione
179-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?