439835
Ethyl 4-(butylamino)benzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
220 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?