436844
3-Thienylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
(Thiophene-3-yl)boronic acid, 3-Thiopheneboric acid, 3-Thiopheneboronic acid, 3-Thiophenylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
164-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccsc1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction