Documenti fondamentali
433799
Sigma-Aldrich
1-Decyl-2-methylimidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
CATALYSIS-APPLIED AND PHYSICAL ASPECTS.
Platinum Metals Rev., 56(4), 281-283 (2012)
Influence of the Steric Hindrance, Ligand Hydrophobicity, and DN of solvents on Structure and Extraction of Cu (II) Complexes of 1-Alkyl-2-Ethylimidazoles.
Radzyminska-Lenarcik E.
Separation Science and Technology, 43(4), 794-814 (2008)
The influence of alkyl chain length and steric effect on extraction of zinc (II) complexes with 1-alkyl-2-methylimidazoles.
Lenarcik B and Kierzkowska A.
Solvent Extr. Ion Exch., 24(3), 433-445 (2006)
David Valverde et al.
ChemSusChem, 12(17), 3996-4004 (2019-07-10)
The catalytic activity of Rose Bengal (RB) immobilized on supported ionic liquid (IL)-like phases was evaluated as a polymer-supported photocatalyst. In these systems, the polymer was designed to play a pivotal role. The polymeric backbone adequately modified with IL-like moieties