42940
Dimethoxydiphenylsilane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diphenyldimethoxysilane
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5450 (lit.)
P. ebollizione
161 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16O2Si/c1-15-17(16-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?