425680
Europium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Europium(III) triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: europium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Eu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3