423424
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.31
Beilstein:
2079140
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene ((cyclohexa-1,5-dien-1-yloxy)trimethylsilane) is silyl enol ether of cyclohexenone. The Diels–Alder reactions with dienophiles α-acetoxyacrylonitrile, acrylonitrile and α-chloroacrylonitrile has been studied.
Applicazioni
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene may be used as a diene in the synthesis of isoquinuclidinone 2-aza[2.2.2]octa-3,5-dione by reacting with p-toluenesulfonyl cyanide.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Safety Assessment of Diels-Alder Reactions with Highly Reactive Acrylic Monomers.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(12), 2015-2020 (2012)
Design and Scale-Up of Diels-Alder Reactions for the Practical Synthesis of 5-Phenylbicyclo [2.2. 2] oct-5-en-2-one.
Funel JA, et al.
Organic Process Research & Development, 15(6), 1420-1427 (2011)
High-Temperature Diels-Alder Reactions: Transfer from Batch to Continuous Mode.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(5), 1114-1120 (2011)
Cynthia K McClure et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8256-8257 (2003-10-11)
The hetero-Diels-Alder reaction of an electron-deficient nitrile, p-toluenesulfonyl cyanide, with the silyl enol ether of cyclohexenone produced a hydrolytically sensitive [4 + 2] adduct in good yield. Use of Mander's reagent, ethyl cyanoformate, with the same diene, produced an unstable