283126
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
Sinonimo/i:
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
45 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?