422312
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
Sinonimo/i:
Cerium triflate
About This Item
Formula condensata:
Cen(CF3SO3) x H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: cerium
reagent type: catalyst
Concentrazione
19-23% Ce
Stringa SMILE
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)