Key Documents
41749
Sigma-Aldrich
O-Methyl-heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Methoxyheptaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=7)
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (oligomer purity)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)