417203
R-Alpine-Borane®
97%
Sinonimo/i:
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
Saggio
97%
Attività ottica
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
P. eboll.
>55 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)