Documenti fondamentali
409952
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
Sinonimo/i:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
262 °C (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)