407712
Benzylamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinonimo/i:
α-Aminotoluene
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Purificato mediante
glass distillation
redistillation
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
184-185 °C (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
water: miscible
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Applicazioni
- To modify alkanethiol monolayers, via amide and ester formation reactions, for attaching monolayer and submonolayer coverages of specific chemical species onto metal electrodes.
- As carrier electrolyte for the separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
- To synthesize cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?