406619
Hexadecafluorodecanedioic acid
Sinonimo/i:
Hexadecafluorosebacic acid, Perfluorodecanedioic acid, Perfluorosebacic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Punto di fusione
151-160 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C10H2F16O4/c11-3(12,1(27)28)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(29)30/h(H,27,28)(H,29,30)
YPCSMEGZIYWAAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Studies of hydrogen peroxide disproportionation kinetics of manganese phenanthroline perfluorosebacato polymeric complex
- Synthesis of cobalt phenanthroline perfluorosebacic acid complex
- Reactions with zinc salt and phenanthroline
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?