Documenti fondamentali
399108
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) fluoride
≥99.9%
Sinonimo/i:
Hexafluorotungsten, Tungsten hexafluoride
About This Item
Formula condensata:
WF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥99.9%
Stato:
gas (compressed)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9%
Stato
gas (compressed)
P. ebollizione
17.5 °C (lit.)
Punto di fusione
2.3 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Descrizione generale
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.
Confezionamento
Packaged in cylinders.
Prodotti consigliati
A stainless steel control valve or gas regulator is recommended.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)
Contenuto correlato
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.