Documenti fondamentali
391921
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]26/D −65°, c = 1.2 in ethanol
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
GLEVLJDDWXEYCO-AWEZNQCLSA-N
Applicazioni
A chroman possessing the chiral center of α-tocopherol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry Letters (Jpn), 465-465 (1989)
Hoang V Chuyen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(5), 1656-1662 (2016-07-21)
Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) is a rich source of carotenoids for the manufacture of powder, oil and capsules for food, cosmetic and pharmaceutical uses. Currently, only the aril of the Gac fruit is processed and the peel, similar to