386618
Copper(II) 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
1,4,8,11,15,18,22,25-Octabutoxyphthalocyanine copper(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
184-187 °C (lit.)
λmax
740 nm
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12
InChI
1S/C64H80N8O8.Cu/c1-9-17-33-73-41-25-26-42(74-34-18-10-2)50-49(41)57-65-58(50)70-60-53-45(77-37-21-13-5)29-30-46(78-38-22-14-6)54(53)62(67-60)72-64-56-48(80-40-24-16-8)32-31-47(79-39-23-15-7)55(56)63(68-64)71-61-52-44(76-36-20-12-4)28-27-43(75-35-19-11-3)51(52)59(66-61)69-57;/h25-32H,9-24,33-40H2,1-8H3;/q-2;+2
GUXRYGQKVMJNDV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?