Documenti fondamentali
382280
Sigma-Aldrich
Silver-exchanged zeolite
granular, +20 mesh
Sinonimo/i:
Ag
About This Item
Formula condensata:
Ag84Na2[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma fisica
granular
Livello qualitativo
Composizione
Ag, 35%
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
+20 mesh
Punto di fusione
>500 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Silver-exchanged zeolite selectively removes halogens from gas streams and also serves as catalyst.
Applicazioni
Silver-exchanged zeolite is used:
  • As a catalyst in the low-temperature CO isotopic scrambling reaction.
  • To capture radioiodine from the vapor phase, which is then thermally converted into silver sodalite.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Maddrell ER, et al.
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)